CIAH98B92E70
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl(S)-(1-hydroxypent-4-yn-2-yl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-3-butynylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-5-6-8(7-12)11-9(13)14-10(2,3)4/h1,8,12H,6-7H2,2-4H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
Clave InChI
AMHAWCRGUQTPAH-QMMMGPOBSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0170794.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)