CIAH98ABF93F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methylbenzo[b]thiophene
About This Item
bp
243C at 760 mmHg
mp
-6--4 C
Iupac Name
4-methyl-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C9H8S/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
RPKWIZPGQZKQKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W022216.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)