CIAH98ABF458
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-((1H-Pyrazol-1-yl)methyl)benzoic acid
About This Item
bp
417.2+-38.0 C at 760 mmHg
mp
192 C
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)10-4-2-9(3-5-10)8-13-7-1-6-12-13/h1-7H,8H2,(H,14,15)
Clave InChI
ZHQQRHUITAFMTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Melting Point
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0110897.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)