Merck
CIAH98ABF3A4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3,4,6-Trifluoro-2-nitroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.1
Número MDL:
bp
293.7+-35.0 C at 760 mmHg
mp
57.3-57.8 C
Iupac Name
3,4,6-trifluoro-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H,10H2
Clave InChI
BREZOWVYIRTYKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/361-39-7.html
Boiling point
293.7+-35.0 C at 760 mmHg
Melting Point
57.3-57.8 C
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0060117.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)