Merck
CIAH9884FFFA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Benzoyl-7-hydroxy-2h-chromen-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.25
Número MDL:
bp
513.7+-50.0 C at 760 mmHg
mp
241 C
Iupac Name
3-benzoyl-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C16H10O4/c17-12-7-6-11-8-13(16(19)20-14(11)9-12)15(18)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,17H
Clave InChI
UWQPLMCCTUJLSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/19088-67-6.html
Boiling point
513.7+-50.0 C at 760 mmHg
Melting Point
241 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0269726.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)