CIAH987F3F33
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 2-hydroxyquinoline-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-hydroxy-4-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)9-7-11(14)13-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
WTHATVQLTWYSCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0208320.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)