Merck
CIAH987F3EEA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.26
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9FO2S/c1-2-14-11(13)10-6-7-8(12)4-3-5-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
USSMJZAKIJQMRE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1263280-02-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0204039.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)