Merck
CIAH987F38D7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(5-(Hydroxymethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.95
Número MDL:
Iupac Name
5-(hydroxymethyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c9-4-5-1-6(7(10)11)3-8-2-5/h1-3,9-11H,4H2
Clave InChI
BZFSPSWVQWMKQM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/908369-20-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0174858.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)