CIAH987F34DE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-nicotinoylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-pyridinylcarbonyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-9-6-12(7-10-18)14(19)13-5-4-8-17-11-13/h4-5,8,11-12H,6-7,9-10H2,1-3H3
Clave InChI
RLDIGNYUVLDKTB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0159100.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)