Merck
CIAH987F34D4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 5-methylfuran-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
bp
69-71 C at 6 mmHg
Iupac Name
ethyl 5-methyl-3-furoate
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-3-10-8(9)7-4-6(2)11-5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
HZVHSZJXVCZRTP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/26501-83-7.html
Boiling point
69-71 C at 6 mmHg
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0158923.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)