CIAH987F25C8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
About This Item
bp
147.75 C at 760 mmHg
Iupac Name
5,5,5-trifluoro-1-pentanol
Inchi Code
1S/C5H9F3O/c6-5(7,8)3-1-2-4-9/h9H,1-4H2
Clave InChI
WNHMIKSCDKSJDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Flash Point
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0121736.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)