CIAH987F1EEB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
bp
305.4+-15.0 C at 760 mmHg
mp
104-105 C
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c10-8-6-11-12(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,10H2
Clave InChI
ZISOEBMQOZOEOG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0096241.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)