CIAH987EDFC6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
bp
424.4 C at 760 mmHg
mp
170-180 C
Iupac Name
5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C15H12N2O/c18-14-10-16-15(11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)17-14/h1-9H,10H2,(H,17,18)
Clave InChI
IVUAAOBNUNMJQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-D0048.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)