CIAH987EDBBB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Bromo-2,4-difluoro-3-methyl-5-nitrobenzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-2,4-difluoro-3-methyl-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrF2NO2/c1-3-6(9)4(8)2-5(7(3)10)11(12)13/h2H,1H3
Clave InChI
XYHQHSNBEJANMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0197764.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)