Merck
CIAH987ED44A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-(4-Oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.19
Número MDL:
bp
398.4+-44.0 C at 760 mmHg
mp
242 C
Iupac Name
(4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7N3O/c11-6-5-9-12-8-4-2-1-3-7(8)10(14)13-9/h1-5,12H,(H,13,14)
Clave InChI
QTSXAFQFRZUFRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/30750-23-3.html
Boiling point
398.4+-44.0 C at 760 mmHg
Melting Point
242 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0136656.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)