Merck
CIAH987ED107
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Fluoro-2,4-dimethoxypyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-fluoro-2,4-dimethoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7FN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
UVMHPMWNQRWMCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/4330-22-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0127701.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)