Merck
CIAH987ECBCB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 4-(difluoromethyl)pyrimidine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-(difluoromethyl)pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O2/c1-13-7(12)6-10-3-2-4(11-6)5(8)9/h2-3,5H,1H3
Clave InChI
ZHYSCSBYNOJUTN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1355729-56-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0102107.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)