CIAH987EBFD0
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
About This Item
bp
193.1C at 760 mmHg
mp
N/A
Iupac Name
2-methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H7F6N/c1-4-6(9(13,14)15)2-5(3-7(4)16)8(10,11)12/h2-3H,16H2,1H3
Clave InChI
KWCSYADBUUUTPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0063166.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)