CH6371387882
Chem Impex International, Inc.
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde
About This Item
Iupac Name
1-benzothiophene-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6OS/c10-6-8-3-1-2-7-4-5-11-9(7)8/h1-6H
Clave InChI
WSSVAOKEXMFMIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/benzo-i-b-i-thiophene-7-carboxaldehyde/16781?cid=0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)