CH6371387496
Chem Impex International, Inc.
1-(2,4-Difluorophenyl)-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
mp
225 - 230 C
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H8F2N2O2S/c15-8-3-4-11(9(16)6-8)18-12(14(19)20)7-10(17-18)13-2-1-5-21-13/h1-7H,(H,19,20)
Clave InChI
ULPHWQUOXQAERG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/1-2-4-difluorophenyl-3-thiophen-2-yl-1-i-h-i-pyrazole-5-carboxylic-acid/16360?cid=0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)