Merck
CH6371385583
Chem Impex International, Inc.
Acid Blue 40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
473.44
Número MDL:
Iupac Name
sodium 4-[4-(acetylamino)anilino]-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydro-2-anthracenesulfonate
Inchi Code
1S/C22H17N3O6S.Na/c1-11(26)24-12-6-8-13(9-7-12)25-16-10-17(32(29,30)31)20(23)19-18(16)21(27)14-4-2-3-5-15(14)22(19)28;/h2-10,25H,23H2,1H3,(H,24,26)(H,29,30,31);/q;+1/p-1
Clave InChI
NTOOJLUHUFUGQI-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Store at RT
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Blue to blue-black powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/acid-blue-40/13347?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/acid-blue-40/13347?cid=0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)