C12H93E354F8
Chemcia Scientific, LLC
2-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5F3N2O/c10-9(11,12)7-4-14-3-6(5-15)1-2-8(14)13-7/h1-5H
Clave InChI
FVMJCPVTPRZEON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11459
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11459
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)