C12H774CD834
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-8-methyl-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazin-2-one
About This Item
Iupac Name
7-bromo-8-methyl-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazin-2(3H)-one
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O2/c1-4-5(9)2-10-8-7(4)11-6(12)3-13-8/h2H,3H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BCKOEEPFDDVUPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13967
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)