Merck
C12H316CF18E
Chemcia Scientific, LLC
7-Fluoro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-12-9-5-7(11)3-4-13(8)9/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
YJISWZLKSURKFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7036
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7036
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)