Merck
C12H316CF128
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-4-methoxy-nicotinic acid methyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-12-5-3-4-10-7(9)6(5)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10)
Clave InChI
VIEWQOMIQYTQEN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6726
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6726
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)