Merck
C12H316CF05B
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-2-hydroxymethyl-phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.04
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Clave InChI
URVBYANBZXJPEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6269
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6269
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)