Merck
C12H316CE60C
Chemcia Scientific, LLC
3-(4-Benzyl-piperazin-1-yl)-benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.37
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C18H20N2O/c21-15-17-7-4-8-18(13-17)20-11-9-19(10-12-20)14-16-5-2-1-3-6-16/h1-8,13,15H,9-12,14H2
Clave InChI
DJIJDRPDLZKOMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1656
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1656
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)