C12H316CE530
Chemcia Scientific, LLC
2-Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c1-4-9-7-5(8(10)11)2-3-6(7)12-4/h5H,2-3H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
LXTQNZVLBRIKML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1278
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)