Merck
C12H316CE39F
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O/c9-8-6(5-12)10-7-3-1-2-4-11(7)8/h1-5H
Clave InChI
VNMNVHMREWEMQR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=519
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=519
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)