Merck
C12H316CE377
Chemcia Scientific, LLC
N-(4,5,6,7-Tetrahydro-benzothiazol-2-yl)-formamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.25
Número MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-ylformamide
Inchi Code
1S/C8H10N2OS/c11-5-9-8-10-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h5H,1-4H2,(H,9,10,11)
Clave InChI
XESJDUYKNSPXKE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=453
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=453
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)