C12H316CE318
Chemcia Scientific, LLC
5-(2-Bromo-acetyl)-thiophene-2-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
5-(bromoacetyl)-2-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNOS/c8-3-6(10)7-2-1-5(4-9)11-7/h1-2H,3H2
Clave InChI
LUKVPYYHLIYJSW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=286
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)