Merck
CH4H8C2C85AF
ChemBridge Corporation
methyl (3-bromo-5-hydroxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate
Seleccione un Tamaño
250 MG
177,58 €
1 G
256,81 €
5 G
847,25 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4110510-250MG
177,58 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
177,58 €
1 G
256,81 €
5 G
847,25 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4110510-250MG
177,58 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-(3-bromo-5-hydroxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O3/c1-12-3(10)2-9-5(11)7-4(6)8-9/h2H2,1H3,(H,7,8,11)
Clave InChI
YYNNAFSZZVLDCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110510
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110510_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)