Merck
CH4H03874314
ChemBridge Corporation
spiro[3.5]nonan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.21
Número MDL:
Iupac Name
spiro[3.5]nonan-2-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-8-6-9(7-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2
Clave InChI
NRNKZKFTQBNHBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040200
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040200_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)