Merck
CH4514701311
ChemBridge Corporation
cis-3-(dimethylamino)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.69
Número MDL:
Iupac Name
(1S,3R)-3-(dimethylamino)cyclohexan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-9(2)7-4-3-5-8(10)6-7;/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3;1H/t7-,8+;/m1./s1
Clave InChI
MBQMFGCEHCJMHL-WLYNEOFISA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037670
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037670_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)