Merck
CH4509506653
ChemBridge Corporation
5-hydroxy-6-isoquinolinecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-6-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-3-4-11-5-6(7)1-2-8(9)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14)
Clave InChI
PBLPJPWRZAZPGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4058006
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4058006_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)