CH4428741593
ChemBridge Corporation
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7;;/h5H,1-4,8H2;2*1H
Clave InChI
HZDNNIKWJPFFCN-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4025666_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)