Merck
CH4424852229
ChemBridge Corporation
(2-ethyl-4-iodophenyl)amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.54
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-4-iodoaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10IN.ClH/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10;/h3-5H,2,10H2,1H3;1H
Clave InChI
FSJHGSLBJYIDKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071544
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071544_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)