CH4424851880
ChemBridge Corporation
N-(3-methylbenzyl)cyclohexanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-(3-methylbenzyl)cyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-12-6-5-7-13(10-12)11-15-14-8-3-2-4-9-14;/h5-7,10,14-15H,2-4,8-9,11H2,1H3;1H
Clave InChI
FAHRAKVAWLWOQF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6588030_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)