CH4424851815
ChemBridge Corporation
[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](4-ethylbenzyl)amine hydrobromide
About This Item
Iupac Name
N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-(4-ethylbenzyl)amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C19H25NO2.BrH/c1-4-15-5-7-17(8-6-15)14-20-12-11-16-9-10-18(21-2)19(13-16)22-3;/h5-10,13,20H,4,11-12,14H2,1-3H3;1H
Clave InChI
WXYOVZZKLBCBNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5941457_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)