CH4424851124
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-methyl(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2S.2ClH/c1-12-7-10-8-14-11(13-10)9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,12H,7H2,1H3;2*1H
Clave InChI
RYIBGXVVFRKUPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101066_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)