CH4424848055
ChemBridge Corporation
1-acetyl-1,4-diazepan-6-ol hydrobromide
About This Item
Iupac Name
1-(6-hydroxy-1,4-diazepan-1-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.BrH/c1-6(10)9-3-2-8-4-7(11)5-9;/h7-8,11H,2-5H2,1H3;1H
Clave InChI
AAJYFJNZSHJPOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4085337_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)