Merck
CH4424847270
ChemBridge Corporation
1-methyl-1H-indole-4-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.68
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-indole-4-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.ClH/c1-13-6-5-7-8(10(11)12)3-2-4-9(7)13;/h2-6H,1H3,(H3,11,12);1H
Clave InChI
OYEOJLYEUBSNJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033528
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033528_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)