Merck
CH4424847207
ChemBridge Corporation
4-amino-N-ethyl-1-piperidinecarboxamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.7
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-N-ethyl-1-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.ClH/c1-2-10-8(12)11-5-3-7(9)4-6-11;/h7H,2-6,9H2,1H3,(H,10,12);1H
Clave InChI
RWOPCVUICHJAOR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032788
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032788_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)