CH4424846876
ChemBridge Corporation
2-(2-pyridinyl)ethanimidamide dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)ethanimidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.2ClH/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-10-6;;/h1-5H,8-9H2;2*1H
Clave InChI
FVVHAKQNXIMJBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029560
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029560_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)