Merck
CH4424846826
ChemBridge Corporation
N-(4-bromobenzyl)ethanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.57
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-bromobenzyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12BrN.ClH/c1-2-11-7-8-3-5-9(10)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;1H
Clave InChI
RAPFUNTUZNBTMP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028726
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028726_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)