CH4424846459
ChemBridge Corporation
4-(2-ethoxyethoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(2-ethoxyethoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-12-7-8-13-10-5-3-9(11)4-6-10;/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3;1H
Clave InChI
FCAOYHARVCDLJB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024085_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)