Merck
CH4424846380
ChemBridge Corporation
1,4-dimethyl-4-piperidinecarbaldehyde hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.67
Número MDL:
Iupac Name
1,4-dimethylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-8(7-10)3-5-9(2)6-4-8;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
BQASFQGKXLRWBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4020964
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4020964_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)