Merck
CH4424845926
ChemBridge Corporation
2-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.62
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-6-4-7-8(5-6)2-3-9;/h4-5,9H,2-3H2,1H3;1H
Clave InChI
HPMKHDQXTDXHKG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027774
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027774_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)