CH4415172757
ChemBridge Corporation
4-amino-N,N,3-trimethylbenzamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-amino-N,N,3-trimethylbenzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-7-6-8(4-5-9(7)11)10(13)12(2)3;/h4-6H,11H2,1-3H3;1H
Clave InChI
LZJGOHRPKUPTJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087922_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)