CH4321848831
ChemBridge Corporation
(3-oxo-1,3-dihydro-2H-indazol-2-yl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(3-oxo-1,3-dihydro-2H-indazol-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c12-8(13)5-11-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10-11/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
KMEBPFQYIKJQIG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043981_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)